Learn More
Invitrogen™ Red/Green BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-Phosphocholine) (Ratiometric Phospholipase A2 Substrate)
Code produit 10724254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 µg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10724254 100 µg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10724254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10072
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Mesurez les résultats soit dans des dosages sur microplaques, soit à l’aide de la cytométrie en flux
Les substrats de phospholipase de Molecular Probes sont des phospholipides marqués par des colorants utilisés pour surveiller l’activité de la phospholipase A (PLA) dans les préparations enzymatiques purifiées, les lysats cellulaires et les cellules vivantes. Deux variations structurelles de ces substrats sont disponibles, ce qui confère une spécificité pour l’APL1 et l’APL2. Des versions marquées par fluorescence du produit de clivage généré à partir de ces substrats peuvent également être utilisées comme étalons pour l’évaluation en pourcentage de la conversion de substrat dans les réactions enzymatiques.
  • Marquage (Ex/Em) : Rouge / Vert BODIPY™ PC-A2 (env 488/530,590 nm) (peut être utilisé dans la détection du rapport de fluorescence à double émission)
  • Spécificité : APL2
  • Produit de clivage : BODIPY FL C5
  • Le produit lyophilisé peut être dissout dans du DMSO pour utilisation
  • La fluorescence est mesurée soit dans des dosages sur microplaques, soit à l’aide de la cytométrie en flux
Dosages d’activité enzymatique et protéique, activité de la lipase et de la phopholipase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Méthode de détection Fluorescent
Forme Pleine
Gamme de produits BODIPY
Quantité 100 µg
Substrat Substrat de phospholipase A2 (ratiométrique)
Substrate Properties Substrat à base de lipides
Target Enzyme Phospholipase
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux, lecteur de microplaques