Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, perméant aux cellules
Description
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring Ca2+ in cells and tissues that have high levels of autofluorescence and also for detecting Ca2+ release generated by photoreceptors and photoactivatable chelators. Cells may be loaded with the AM ester forms of these calcium indicators by adding the dissolved indicator directly to dishes containing cultured cells. The fluorescence signal from these cells is generally measured using fluorescence microscopy.
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison du Ca2+. Ils sont utilisés dans de nombreuses études de signalisation du calcium, notamment les mesures du Ca2+ dans des cellules et des tissus qui ont des niveaux élevés d’autofluorescence, mais aussi pour détecter la libération de Ca2+ générée par des photorécepteurs et des chélateurs photoactivables.
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est généralement mesuré par microscopie à fluorescence
- Marquage (Ex/Em de Ca2+-forme liée) : Rhod-2 (552/581 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente lors de la liaison du Ca2+ : >100 fois
- Kd pour Ca2+ en l’absence de Mg2+, dans le tampon : environ 570 nM
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Qui plus est, ces indicateurs BAPTA lient plusieurs cations de métaux lourds (par ex., Mn2+, Zn2+, Pb2+) avec une affinité nettement supérieure à Ca2+
- Les perturbations des mesures du calcium, causées par la présence de ces ions, peuvent être contrôlées à l’aide du chélateur sélectif de métaux lourds TPEN.
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Calcium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Rhod-2 |
| Excitation Wavelength Range | 540 to 555 nm |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 570 to 585 nm |
| Afficher plus |