Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Hybridization Chamber Gasket, 8 chambers, 9 mm diameter, 0.8 mm deep
Code produit 10694063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10694063 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10694063 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S24732
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Combinaison de lamelles et de joints qui se fixe aux lames de microscope pour former des micropuits optimisés pour la réalisation de procédures d’hybridation in situ.
  • Adhésif spécial qui se lie aux lames en verre en quelques secondes, créant un joint étanche à l’eau résistant à la température, mais qui peut également être retiré proprement et facilement après l’hybridation
  • Les solutions sont facilement ajoutées ou retirées via des ports à double accès, sans perturber l’échantillon
  • Les lamelles hydrophobes sont exemptes de nucléase et ne piègent ni ne lient les sondes, ce qui permet une répartition uniforme du réactif sur l’échantillon
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, hybridation in situ chromogénique, hybridation in situ en fluorescence, analyse d’expression génétique et génotypage, hybridation in situ (ISH), analyses de microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joint de chambre d’hybridation
Gamme de produits Secure-Seal
Profondeur (métrique) 0,8 mm
Diamètre (métrique) 9 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit