Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, 8 wells, 9 mm diameter, 0.12 mm deep
Product Code. 10634453
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10634453 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10634453 Supplier Invitrogen™ Supplier No. S24737
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Barrière hydrophobe amovible offrant une flexibilité pour isoler les échantillons
  • Pendant les procédures de coloration, des barrières peuvent être utilisées pour isoler les cellules cultivées dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
  • Le matériau en silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Entretoise
Gamme de produits Secure-Seal
Profondeur (métrique) 0,12 mm
Diamètre (métrique) 9 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit