Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, one well, 20 mm diameter, 0.12 mm deep
Code produit 10206932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10206932 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206932 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S24736
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Barrière hydrophobe amovible offrant une flexibilité pour isoler les échantillons
  • Pendant les procédures de coloration, des barrières peuvent être utilisées pour isoler les cellules cultivées dans des boîtes de culture ou pour séparer des échantillons sur des lames de microscope
  • Le matériau en silicone est autoclavable et adhère à toute surface lisse
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons dʼimmunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Entretoise
Gamme de produits Secure-Seal
Profondeur (métrique) 0,12 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 1 kit