Learn More
Invitrogen™ Réactif vert pour capteur d’oxygène singulet - Emballage spécial
Code produit 11580676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 μg
Conditionnement:
1000µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580676 10 x 100 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580676 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S36002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00€
    472.65€ / 1000µg
    Économisez 49.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réactif de détection hautement sélectif pour l’oxygène singulet
Singlet Oxygen Sensor Green is a detection reagent that is highly selective for singlet oxygen. Unlike other available fluorescent and chemiluminescent singlet oxygen detection reagents, Singlet Oxygen Sensor Green does not show any appreciable response to hydroxyl radical or superoxide. This indicator initially exhibits weak blue fluorescence, but in the presence of singlet oxygen, it emits a green fluorescence (excitation/emission maxima ∼504/525 nm) similar to that of fluorescein. Singlet Oxygen Sensor Green is cell-impermeant.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 100 μg
À utiliser avec (application) ROS
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 504 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 525 nm