Learn More
Invitrogen™ 5-(et-6)-carboxy SNARF™-1, ester acétoxyméthylique, acétate
Description
- Présente un changement significatif d’émission en fonction du pH, d’une fluorescence jaune-orange à un rouge profond dans des conditions acides et basiques, respectivement
- Cette dépendance au pH permet d’utiliser le rapport des intensités de fluorescence du colorant à deux longueurs d’onde d’émission, généralement 580 nm et 640 nm, pour les déterminations quantitatives du pH
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, homéostase et signalisation ioniques, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store in freezer -5°C to -30°C. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Indicateur de pH |
| Type de colorant | pH Indicator |
| Gamme de produits | SNARF |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |