Learn More
Invitrogen™ Coloration pour gel de protéines SYPRO™
Description
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). Les protéines colorées peuvent être visualisées à l’aide d’un transilluminateur UV ou lumière bleue standard ou d’un équipement d’imagerie contenant les filtres ou le laser appropriés. Les colorants de gel protéique SYPRO offrent de nombreux avantages par rapport à la coloration bleue Coomassie et argent, dont un protocole de coloration rapide, en une étape, ne nécessitant pas de décoloration, une gamme linéaire dynamique sur trois ordres de grandeur et une variation protéine-à-protéine très faible dans la coloration.
• Pratique : formulation prête à l’emploi
• Haute sensibilité : détection de 0,25 à 1 ng
• Coloration efficace pour les gels 1D et 2D
• Peut être multiplexée avec d’autres colorations de gel telles que la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond ou la coloration de gel glycoprotéique Pro-Q Emerald 300
• Compatible avec l’analyse ultérieure des protéines par séquençage Edman ou spectrométrie de masse
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Orange et SYPRO Red :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration rapide de 10 à 60 min
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• SYPRO Orange : Ex. : 300, 470 nm, ém : 570 nm
• SYPRO Red : Ex. : 300, 550 nm, ém : 630 nm
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Tangerine :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration de 10 à 60 minutes
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• Ne nécessite pas de fixation avec de l’acide acétique
• Compatible avec la coloration de gel, le transfert Western, la zymographie, l’électroélution ou la spectrométrie de masse ultérieurs
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Fourni sous la forme d’un concentrat de 5000X dans le DMSO.Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Couleur | Orange |
| Concentration | 5 000X dans du DMSO |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Marqueur ou colorant | SYPRO Orange |
| Quantité | 500 μl |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Molécule cible | Protéine |
| Excitation / émission | 300, 470/570 nm |
| Show More |