Learn More
Invitrogen™ Coloration pour gel de protéines SYPRO™
Code produit 11486337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Mandarine
Orange
Rouge
Rubis
Quantité:
500 μl
10 x 50 μl
200 ml
1 l
5 l
3 x 1 litre
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
1L
200mL
3 pièces
5L
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
11486337 Rubis 200 ml 200mL
10338542 Orange 500 μl 1 pièce
11510746 Orange 10 x 50 μl 10 pièces
10348062 Mandarine 500 μl 1 pièce
10358542 Rouge 500 μl -
11520746 Rouge 10 x 50 μl 10 pièces
10227202 Rubis 1 l 1L
11560666 Rubis 5 l 5L
18795435 Rubis 3 x 1 litre 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11486337 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S12001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE).
Les colorants de gel protéique SYPRO sont des colorants fluorescents sensibles et faciles à utiliser pour les protéines totales séparées par l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE). Les protéines colorées peuvent être visualisées à l’aide d’un transilluminateur UV ou lumière bleue standard ou d’un équipement d’imagerie contenant les filtres ou le laser appropriés. Les colorants de gel protéique SYPRO offrent de nombreux avantages par rapport à la coloration bleue Coomassie et argent, dont un protocole de coloration rapide, en une étape, ne nécessitant pas de décoloration, une gamme linéaire dynamique sur trois ordres de grandeur et une variation protéine-à-protéine très faible dans la coloration.
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Ruby :
• Pratique : formulation prête à l’emploi
• Haute sensibilité : détection de 0,25 à 1 ng
• Coloration efficace pour les gels 1D et 2D
• Peut être multiplexée avec d’autres colorations de gel telles que la coloration de gel phosphoprotéique Pro-Q Diamond ou la coloration de gel glycoprotéique Pro-Q Emerald 300
• Compatible avec l’analyse ultérieure des protéines par séquençage Edman ou spectrométrie de masse
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Orange et SYPRO Red :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration rapide de 10 à 60 min
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• SYPRO Orange : Ex. : 300, 470 nm, ém : 570 nm
• SYPRO Red : Ex. : 300, 550 nm, ém : 630 nm
Caractéristiques de la coloration de gel protéique SYPRO Tangerine :
• Sensibilité : détection de 4 à 8 ng
• Rapidité : temps de coloration de 10 à 60 minutes
• Meilleure compatibilité avec les gels 1D
• Ne nécessite pas de fixation avec de l’acide acétique
• Compatible avec la coloration de gel, le transfert Western, la zymographie, l’électroélution ou la spectrométrie de masse ultérieurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur gel
Couleur Rubis
Concentration 1X
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant SYPRO Ruby
Quantité 200 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Excitation / émission 280, 450/610 nm
Gamme de produits SYPRO
Type de produit Coloration sur gel protéique