Learn More
Invitrogen™ Coloration d’acides nucléiques fluorescente rouge SYTO™ 60 - Solution de 5 mM dans du DMSO
Description
Le colorant d’acides nucléiques SYTO 60 red fluorescent perméant aux cellules présente une fluorescence rouge et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO dans les cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous offrons le kit d’échantillonneur de coloration d’acides nucléiques SYTO Red Fluorescent (S-11340) afin de permettre aux chercheurs de trouver le colorant rouge fluorescent SYTO le plus adapté à leur système.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 652 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 250 μl |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Coloration d’acides nucléiques fluorescente rouge SYTO™ 60 - Solution de 5 mM dans du DMSO |
| Émission | 678 nm |
| Afficher plus |