Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 61 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Code produit 10217202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10217202 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10217202 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11343
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
À utiliser en microscopie à fluorescence et en cytométrie en flux
Le colorant d’acides nucléiques SYTO 61 red fluorescent perméant aux cellules présente une fluorescence rouge et brillante au moment de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO dans les cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous offrons le kit d’échantillonneur de coloration d’acides nucléiques SYTO Red Fluorescent (S-11340) afin de permettre aux chercheurs de trouver le colorant rouge fluorescent SYTO le plus adapté à leur système.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 628 nm
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 250 μl
Volume (métrique) 250 μl
Méthode de détection Fluorescence
Description Coloration d’acides nucléiques fluorescente rouge SYTO™ 61 - Solution de 5 mM dans du DMSO
Émission 645 nm
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Sub Cellular Localization Acides nucléiques