Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 82 Orange Fluorescent Nucleic Acid Stain - 5 mM Solution in DMSO
Code produit 10604243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10604243 250 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10604243 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S11363
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser en microscopie à fluorescence et en cytométrie en flux
La coloration d’acides nucléiques fluorescente orange SYTO 82 perméante aux cellules présente une fluorescence orange et brillante lors de la liaison à des acides nucléiques. Du fait que le schéma de coloration des colorants SYTO en cellules vivantes peut varier entre les types de cellules, nous proposons le kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes orange SYTO (S-11360) afin de permettre aux chercheurs de trouver la coloration SYTO fluorescente orange la plus adaptée à leur système. Solution de 5 mM dans du DMSO.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 541 nm
Type de colorant Perméant aux cellules
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 250 μl
Volume (métrique) 250 μl
Méthode de détection Fluorescence
Description Coloration d’acides nucléiques fluorescente orange SYTO™ 82 - Solution de 5 mM dans du DMSO
Émission 560 nm
Gamme de produits SYTO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent
Type de produit Coloration d’acide nucléique
Sub Cellular Localization Acides nucléiques