Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit - SYTO™ dyes 17 and 59-64 - 50 μL each
Description
Le kit d’échantillonneur de coloration d’acides nucléiques rouge fluorescent SYTO contient notre collection de colorants d’acides nucléiques rouge fluorescents SYTO et perméants aux cellules. Comme les colorants peuvent présenter différents comportements de coloration avec divers tissus et cellules, il peut être nécessaire de tester les colorants pour trouver le colorant optimal pour une application spécifique. Le kit contient 50 µL de chaque colorant SYTO 17 et 59—64.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 621, 622, 652, 628, 652, 657, 599 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 1 Kit |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Kit d’échantillons de colorations d’acides nucléiques fluorescentes rouges SYTO™ - Colorants SYTO™ 17 et 59-64, 50 μl chacun |
| Émission | 634, 645, 678, 645, 676, 673, 619 nm |
| Afficher plus |