Learn More
Invitrogen™ Coloration d’acides nucléiques bleue SYTOX™ - Solution de 5 mM dans du DMSO
Description
La coloration d’acides nucléiques bleue SYTOX est une excellente contre-coloration fluorescente bleue des noyaux et des chromosomes qui est imperméante aux cellules vivantes, ce qui en fait un indicateur utile des cellules mortes au sein d’une population. Les maxima d’excitation / émission du colorant lié à l’ADN sont de 444 / 480 nm.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), contre-coloration par immunofluorescence, montage et prévention de l’atténuation, coloration et détection par immunofluorescence, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 444 nm |
| Type de colorant | Perméant aux cellules |
| Format | Tube(s) |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 250 μl |
| Volume (métrique) | 250 μl |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | 480 nm |
| Afficher plus |