Learn More
Invitrogen™ Tali™ Apoptosis Kit - Annexin V Alexa Fluor™ 488 & Propidium Iodide
Description
Includes
Conjugué d’annexine V Alexa Fluor 488, solution de liaison de l’annexine, solution d’iodure de propidium (IP)
Le kit pour l’apoptose Tali permet d’identifier les cellules apoptotiques. Le kit colore les cellules apoptotiques à l’aide d’annexine V Alexa Fluor™ 488 verte ainsi que les cellules nécrotiques à l’aide d’iodure de propidium rouge et d’annexine V Alexa Fluor 488 verte. Il ne colore pas les cellules vivantes.
L’apoptose est un processus minutieusement programmé de mort cellulaire. Elle fait partie du processus de développement habituel. L’apoptose mal régulée est impliquée dans des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et le cancer. L’apoptose se distingue de la nécrose par des changements morphologiques et biochimiques caractéristiques, notamment le compactage et la fragmentation de la chromatine nucléaire, le rétrécissement du cytoplasme et la perte d’asymétrie membranaire.
Discrimination facile de l’apoptotique des cellules nécrotiques présentant une coloration bicolore
Dans les cellules vivantes normales, la phosphatidylsérine (PS) est située sur la surface cytoplasmique de la membrane cellulaire. Cependant, dans les cellules apoptotiques, la PS est transloquée de la surface interne à la surface externe de la membrane plasmatique ce qui l’expose à l’environnement extracellulaire. L’annexine V de l’anticoagulant humain affiche une affinité élevée avec la PS. L’annexine V marquée avec un fluorophore tel que le fluorophore Alexa Fluor 488 peut être utilisée pour identifier les cellules apoptotiques en se liant à la PS exposée.
Le kit pour l’apoptose Tali comprend une solution d’iodure de propidium (IP). L’IP est un colorant se liant à l’ADN et perméant aux cellules fluorogène utilisé depuis des années pour identifier les cellules nécrotiques. L’IP est imperméant aux cellules vivantes, mais pénètre facilement dans les cellules mortes où il se lie aux acides nucléiques et devient fluorescent.
Après coloration d’une population cellulaire à l’aide du kit de dosage d’apoptose Tali, de l’annexine V Alexa Fluor 488 et de l’iodure de propidium, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence verte, les cellules mortes présentent une fluorescence rouge et verte et les cellules vivantes présentent peu ou pas de fluorescence.
Translocation de l’annexine V, apoptose, analyse cellulaire, comptage et viabilité des cellules, comptage des cellules, viabilité et cryoconservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie par imagerie
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Kit d’apoptose |
| Contenu et stockage | Tali™ - Annexine V Alexa Fluor™ : 488 : Stocker entre 2 et 6°C Tali™ - iodure de propidium : Stocker entre 2 et 6°C Tali™ - tampon de liaison à l’annexine V : Stocker entre 2 et 6°C |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | Tali |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre basé sur l’image Tali™ |