Learn More
Invitrogen™ Tali™ Cell Cycle Kit
Code produit 13483249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 assays
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13483249 50 dosages 50 assays
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13483249 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10798
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
1 flacon
Détermination pratique et précise du pourcentage de cellules dans chaque phase du cycle cellulaire
Le kit de cycle cellulaire Tali comprend un réactif prêt à l’emploi qui peut être utilisé avec le cytomètre basé sur l’image Tali. Ce réactif d’addition unique est composé d’iodure de propidium (IP), de RNase A et de Triton X-100.
Le kit de cycle cellulaire Tali offre un flux de travail simple :
  • Le réactif prémélangé peut être stocké à température ambiante et utilisé une fois vos cellules prêtes
  • Il vous suffit de fixer vos cellules, d’ajouter le réactif, d’incuber et d’observer
  • Les données du cycle cellulaire peuvent être analysées sur l’instrument Tali ou exportées sous forme de fichier .csv ou .fcs pour être analysées à l’aide de divers logiciels de modélisation
Détection par fluorescence de l’ADN cellulaire permettant d’identifier les phases du cycle cellulaire
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, réplication et réparation de l’ADN, traçage cellulaire général, cytométrie par imagerie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de cycle cellulaire
Type de cellule Cellules de mammifères
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Cytomètre basé sur l’image Tali™, cytomètre basé sur l’image Tali™
Contenu et stockage 1 flacon, à conserver à température ambiante.
Couleur Rouge
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Marqueur ou colorant Iodure de propidium
Format Flacon
Gamme de produits Tali
Quantité 50 dosages