Learn More
Invitrogen™ TC-FlAsH™ II In-Cell Tetracysteine Tag Detection Kit (Green Fluorescence), for live-cell imaging
Description
Includes
Le kit contient le réactif de marquage FlAsH-EDT2 et le tampon de lavage BAL.
Les lignées de cellules de mammifères exprimant une protéine fusionnée à une étiquette de tétracystéine (CCPGCC) peuvent être marquées avec le réactif vert fluorescent ReAsH-EDT2 contenu dans le kit. La protéine “tagguée” est fluorescente uniquement lorsque le réactif de marquage est ajouté. Le tampon de lavage BAL remplace le tampon de lavage à base de Disperse Blue 3 et d’EDT précédemment fourni, procurant un réactif olfactivement plus agréable présentant un rapport signal-bruit supérieur.
Analyse cellulaire, dosages de rapporteurs cellulaires, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, chimie de marquage, détection Lumio, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs, dosages de tétracystéine (Lumio/FlAsH/ReAsH)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de détection de marquage de tétracystéine |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Doser | Détection de l’étiquette tétracystéine |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Vert |
| Marqueur ou colorant | FlAsH |
| Conditions d’expédition | Glace |
| Format | Kit |
| Gamme de produits | TC-FlAsH II |
| Afficher plus |