Learn More
Invitrogen™ Tétraméthylrhodamine, ester éthylique, perchlorate (TMRE)
Code produit 11560796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560796 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560796 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    355.65€ / 25mg
    Économisez 50.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’ester méthylique de tétraméthylrhodamine (TMRE) est un colorant perméable aux cellules, à fluorescence rouge-orangé et cationique, qui est facilement piégé par les mitochondries actives.
L’ester éthylique de tétraméthylrodamine (TMRE) est un colorant rouge-orange cationique, capable de pénétrer dans les cellules, qui est facilement séquestré par les mitochondries actives.
Dissolvez le colorant dans du DMSO anhydre de haute qualité ou de l’éthanol pour préparer une concentration mère à 1 à 10 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge-orange
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit TMRE
Quantité 25 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Mitochondries
Excitation / émission 549/574 nm
Poids moléculaire 514.96