Learn More
Invitrogen™ Tétraméthylrhodamine, ester méthylique, perchlorate (TMRM)
Code produit 11550796
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550796 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550796 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T668
Edge
À utiliser avec le microscope à fluorescence
L’ester méthylique de tétraméthylrhodamine (TMRM) est un colorant perméable aux cellules, à fluorescence rouge-orangé et cationique, qui est facilement piégé par les mitochondries actives.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, cytotoxicité et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, mitochondrie, fonction mitochondrie, fonction de la mitochondrie, fonction mitochondriale
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge-orange
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit TMRM
Quantité 25 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Mitochondries