Learn More
Invitrogen™ Kit d’échantillonneur de microsphères fluorescentes TetraSpeck™
Descripción
- Contient des échantillons des microbilles de 0,1 μm, 0,5 μm et 4,0 μm
- Microbilles qui affichent chacune quatre pics d’excitation / émission bien séparés : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
- Facilitent l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, microscopes confocaux à balayage laser et équipements de traitement d’image associés destinés à l’imagerie scientifique et commerciale, en particulier pour les applications multicolores
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Température ambiante
Especificaciones
Especificaciones
| Type d’étalonnage | Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Orange, rouge foncé, bleu, vert, Dark Red, Blue, Green |
| Type de produit | Kit d’échantillonneur de microsphères fluorescentes |
| Format | Microbilles de suspension |
| Gamme de produits | TetraSpeck |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 0,5 μm, 0,1 μm, 4 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?