Learn More
Invitrogen™ Kit de taille de microsphères fluorescentes TetraSpeck™ (monté sur lame)
Description
- Contient une lame de microscope, avec six zones de visualisation
- Chacune des cinq régions de visualisation contient des microsphères d’une taille : 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 ou 4,0 μm
- La région restante contient un mélange des cinq tailles de microbilles
- Chaque microsphère est colorée avec quatre colorants fluorescents différents [365/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 66/680 nm (rouge foncé)] qui affichent des pics d’excitation et d’émission clairement séparés
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Specifications
Specifications
| Type d’étalonnage | Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Orange, rouge foncé, bleu, vert, Dark Red, Blue, Green |
| Type de produit | Kit de tailles de microsphères fluorescentes |
| Format | Monté sur lame |
| Gamme de produits | TetraSpeck |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 0,5 μm, 0,2 μm, 0,1 μm, 4 μm, 1 μm |