Learn More
Invitrogen™ Microsphères TetraSpeck™, 0,1 μm, bleu / vert / orange / rouge foncé fluorescent
Code produit 10195142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10195142 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10195142 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7279
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Microbilles qui affichent chacune quatre pics d’excitation / émission bien séparés
  • Colorées avec quatre colorants fluorescents différents
  • Pics d’excitation / émission : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
  • Facilitent l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, microscopes confocaux à balayage laser et équipements de traitement d’image associés destinés à l’imagerie scientifique et commerciale, en particulier pour les applications multicolores
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type d’étalonnage Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
Couleur Orange, rouge foncé, bleu, vert, Dark Red, Blue, Green
Type de produit Microsphère
Format Microbilles de suspension
Gamme de produits TetraSpeck
Quantité 0,5 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Diamètre (métrique) 0,1 μm