Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 0.5 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Description
- Colorées avec quatre colorants fluorescents différents
- Pics d’excitation / émission : 360/430 nm (bleu), 505/515 nm (vert), 560/580 nm (orange) et 660/680 nm (rouge foncé)
- Facilitent l’étalonnage des microscopes à fluorescence conventionnels, microscopes confocaux à balayage laser et équipements de traitement d’image associés destinés à l’imagerie scientifique et commerciale, en particulier pour les applications multicolores
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type d’étalonnage | Étalonnage du microscope confocal, étalonnage du microscope à fluorescence |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Orange, rouge foncé, bleu, vert, Dark Red, Blue, Green |
| Type de produit | Microsphère |
| Format | Microbilles de suspension |
| Gamme de produits | TetraSpeck |
| Quantité | 0,5 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Diamètre (métrique) | 0,5 μm |