Learn More
Invitrogen™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium Texas Red™ (Texas Red™ DHPE)
Code produit 10338022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10338022 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10338022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1395MP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Un phospholipide
The phospholipid, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt (Texas Red™ DHPE) is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent Texas Red™ dye (excitation/emission maxima ∼595/615 nm).
To make a concentrated stock solution from 1–2 mg/mL, dissolve in 100% ethanol. Sonication may be necessary to aid dispersion. Store frozen, desiccated and protected from light. The gradual accumulation of moisture from the atmosphere may promote aggregation of the reagent over time.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phospholipides
Quantité 1 mg
Poids moléculaire (g/mol) 1381.85
Forme physique Solid
Gamme de produits Texas Red
Excitation / émission 583/601 nm