Learn More
Invitrogen™ Thapsigargine
Code produit 10226822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10226822 1 mg -
11570796 20 x 50 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10226822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7458
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Promoteur de tumeur
La thapsigargine est une lactone sesquiterpène d’origine naturelle isolée de la plante ombellifère Thapsia garganica. Ce promoteur de tumeur libère du Ca2++ des réserves intracellulaires en inhibant spécifiquement le réticulum endoplasmique Ca2++-ATPase. Il n’affecte pas directement la membrane plasmique Ca2++-ATPases, la production d’Ins1,4,5-P3 ou l’activité de la protéine kinase C.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, récepteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Non marqué
Formule moléculaire C34H50O12
Forme physique Solide
Type de produit Thapsigargine