Learn More
Invitrogen™ Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Code produit 10388252
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10388252 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10388252 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T6060
Dosage colorimétrique ultrasensible pour quantifier les thiols protéiques et non protéiques
Avec ce dosage, les thiols ou sulfures inorganiques réduisent un dérivé inhibé par le disulfure de la papaïne, libérant par stœchiométrie l’enzyme active. L’activité de l’enzyme est ensuite mesurée à l’aide du substrat chromogène de papaïne N-benzoyl-L-arginine, p-nitroanilide (L-BAPNA). L’étape d’amplification enzymatique de ce kit permet aux chercheurs de détecter au minimum 0,2 μM de thiol – une sensibilité environ 100 fois supérieure à celle obtenue avec un réactif d’Ellman.
Détection d’anions, dosages de toxicologie biochimique, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, découverte et développement de médicaments, homéostase et signalisation ioniques, dosages ADME / Tox basés sur des cibles
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de quantification du thiol et du sulfure
Quantité 1 Kit
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thiol and Sulfide Quantitation Kit
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cystamine dihydrochloride