Learn More
Invitrogen™ TNP-ATP (2'-(or-3')-O-(Trinitrophenyl) Adenosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Code produit 11500806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500806 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500806 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7602
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Sonde structurelle
L’analogue de nucléotides TNP-ATP est modifié sur la fraction ribose et est essentiellement non fluorescent dans l’eau. Les nucléotides TNP subissent une transition d’équilibre vers une structure semi-quinoïde qui a des propriétés spectrales de longueurs d’onde relativement longues ; cette forme est fluorescente uniquement lorsqu’elle est liée au site de liaison des nucléotides de certaines protéines.
Recherche et développement pharmaceutiques, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatasique, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit TNP-ATP
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Marqueur ou colorant TNP
Quantité 2 mL