Learn More
Invitrogen™ Tubuline Tracker™ Green (Oregon Green™ 488 Taxol, bis-acétate), pour l’imagerie en cellules vivantes
Description
Tubulin Tracker Green (Oregon Green 488 Taxol, bis-acétate) assure la coloration fluorescente verte de la tubuline polymérisée dans les cellules vivantes. Tubulin Tracker Green est un composé non fluorescent et non chargé qui traverse facilement la membrane plasmique des cellules vivantes. Une fois à l’intérieur de la cellule, le groupe de blocage lipophile est clivé par des estérases non spécifiques, ce qui crée une forme chargée fluorescente verte.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, cytosquelette, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Type de colorant | Oregon Green™ 488 |
| Quantité | 1 jeu |
| Gamme de produits | Oregon Green |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Type de produit | Traqueur de tubuline |
| Sub Cellular Localization | Tubuline, cytosquelette, Tubulin |