Learn More
Invitrogen™ ViaGram™ Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit
Code produit 10367922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10367922 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10367922 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V7023
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Protocole de coloration fluorescente simple pour la microscopie par fluorescence
Le kit de viabilité et de coloration de gram bactérien ViaGram Red + colore de façon différente de nombreuses espèces bactériennes gram-positif et gram-négatif et, en même temps, distingue les cellules vivantes des cellules mortes sur la base de l’intégrité de la membrane plasmique.
Analyse des bactéries, viabilité bactérienne et analyse de la cytotoxicité, analyse cellulaire, viabilité et cytotoxicité cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, coloration de gram, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, analyse microbiologique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Room Temperature
Conjugué Autres marqueurs ou colorants
Format Liquide