Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ CM-DiI Cell-Labeling Solution
Description
La solution de marquage cellulaire Vybrant CM-Dil est une solution de coloration qui peut être ajoutée directement aux milieux de culture normaux pour marquer uniformément les cellules de culture en suspension ou attachées pour une utilisation dans les applications de fusion cellule-cellule, et d’adhésion et de migration cellulaires.
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage cellulaire général, suivi microbiologique, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 1 ml |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Vybrant |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Solution de marquage cellulaire |
| Sub Cellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |