Learn More
Invitrogen™ Solution de marquage cellulaire Vybrant™ DiD
Description
La solution de marquage cellulaire Vybrant DiD est une solution de coloration qui peut être ajoutée directement aux milieux de culture normaux pour marquer uniformément les cellules de culture en suspension ou attachées pour une utilisation dans les applications de fusion cellule-cellule, et d’adhésion et de migration cellulaires.
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage cellulaire général, suivi microbiologique, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 1 ml |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Vybrant |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Solution de marquage cellulaire |
| SubCellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |
Sécurité et traitement
- Vybrant DiD Cell-Labeling Solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol