Learn More
Invitrogen™ Solution de marquage cellulaire Vybrant™ Dil
Description
La coloration Dil présente une fluorescence faible jusqu’à ce qu’elle soit incorporée dans les membranes. Ce colorant fluorescent rouge-orangé, semblable à la tétraméthylrhodamine sur le plan spectral, est souvent utilisé comme traceur à long terme pour les cellules neuronales et autres. La colorationDiI est également disponible sous forme solide (D-282), sous forme de pâte (N-22880) ou de cristaux (D-3911).
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage cellulaire général, suivi microbiologique, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge-orange |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 1 ml |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Vybrant |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Solution de marquage cellulaire |
| SubCellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |
Sécurité et traitement
- Vybrant DiI Cell-Labeling Solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol