Learn More
Invitrogen™ Solution de marquage cellulaire Vybrant™ DiO
Description
La solution de marquage cellulaire Vybrant DiO est une solution de coloration qui peut être ajoutée directement aux milieux de culture normaux pour marquer uniformément les cellules de culture suspendues ou fixées à utiliser dans la fusion cellules-cellules, l’adhésion cellulaire et la migration.
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, traçage cellulaire général, suivi microbiologique, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 1 ml |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produits | Vybrant |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Fluorescent Dye |
| Type de produit | Solution de marquage cellulaire |
| Sub Cellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |
Sécurité et traitement
- Vybrant DiO Cell-Labeling Solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide