missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de marquage cellulaire Vybrant™ Multicolor (solutions DiO, DiI, DiD, 1 ml de chaque)

Code produit 10694433
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10694433 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10694433 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V22889

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Comprend les solutions DiO, DiI et DiD

Le kit de marquage cellulaire Vybrant Multicolor contient 1 ml de chaque solution de marquage cellulaire DiD, DiO et DiI. Ces solutions de coloration peuvent être ajoutées directement aux milieux de culture normaux pour marquer uniformément des cellules de culture en suspension ou attachées pour une utilisation dans les applications de fusion cellule-cellule, et d’adhésion et de migration cellulaires.

Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, imagerie cellulaire, traçage cellulaire général, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, suivi microbiologique, traçage neuronal

Informations sur la commande

Conditions d’expédition : Température ambiante

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Couleur Rouge, rouge-orange, jaune
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière.
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
Quantité 1 Kit
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits Vybrant
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Kit de marquage cellulaire
SubCellular Localization Lipides et membranes cellulaires, Lipids
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vybrant Multicolor Cell-Labeling Kit (DiO, DiI, DiD Solutions, 1 mL each)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, ethanol

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.