Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Phagocytosis Assay Kit
Code produit 10552903
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10552903 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10552903 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V6694
Observer et quantifier le processus de phagocytose dans les cellules polynucléaires humaines et les macrophages de souris en suivant l’internalisation d’une particule étrangère
  • Les particules étrangères sont tuées, cellules d’E. Coli (souche K-12) qui ont été marquées avec la fluorescéine à colorant fluorescent
  • Outre le composant lyophilisé E. coli BioParticles™, le kit contient une solution bleu de trypan (pour éteindre la fluorescence à partir de particules qui n’ont pas été internalisées) ainsi que des instructions étape par étape pour effectuer ce test de phagocytose dans un lecteur de microplaques à fluorescence
  • La méthodologie utilisée avec ce kit a été développée à l’aide d’une lignée de macrophages murins adhérents (J774) ; cependant, en modifiant les conditions de culture cellulaire, les chercheurs peuvent adapter ce dosage de phagocytose à d’autres lignées cellulaires adhérentes
  • Les particules sont des E. coli marquées à la fluorescéine (souche K-12)
  • Le kit fournit suffisamment de réactifs pour environ 250 tests à l’aide de plaques à 96 puits
  • La fluorescence est mesurée à l’aide d’un lecteur de microplaques (Ex / Em env. 480 / 520 nm)
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit Kit de dosage de phagocytose
Type de colorant Colorants classiques
Format Plaque 96 puits
Gamme de produits Vybrant
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces E. coli