Learn More
Invitrogen™ XTT (2,3-Bis-(2-méthoxy-4-Nitro-5-sulfophényl)-2H-tétrazolium-5-carboxanilide)
Code produit 10194032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10194032 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10194032 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur X6493
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sonde de viabilité basée sur des systèmes redox
Le XTT est utilisé pour évaluer la viabilité cellulaire comme fonction du potentiel de redox. Les cellules de respiration active convertissent le XTT soluble dans l’eau en un formazan de couleur orange hydrosoluble. Contrairement au MTT, le XTT ne nécessite pas de solubilisation avant la quantification, réduisant ainsi le temps de dosage dans de nombreux protocoles de dosage de viabilité.
  • Cellules compatibles : Cellule eucaryote
  • Plateforme : Lecteur de microplaques
  • Méthode de détection : Fluorescent
  • Format : Plaque de 96 puits
  • La sensibilité du dosage de réduction XTT est similaire ou supérieure à celle du dosage de réduction MTT
Analyse cellulaire, viabilité et cytotoxicité cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellule eucaryote
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
Méthode de détection Colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Type de produit XTT
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Plaque 96 puits