Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, fluorescein conjugate
Code produit 11570896
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11570896 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570896 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z2841
Étudier la phagocytose par microscopie par fluorescence, par spectrophotométrie quantitative et par cytométrie en flux
  • La fluorescence des conjugués BioParticles marqués à la fluorescéine, qui sont partiellement éteints dans des environnements acides, la fluorescence des conjugués de colorant Alexa Fluor, BODIPY™ FL, tétraméthylrhodamine et Texas Red™ est uniformément intense sur la plage de pH allant de 3 à 10.
  • Marquage (ex./ém.) : fluorescéine (environ 494/518 nm)
  • Particule : zymosan (S. cerevisiae)
  • Fourni sous forme de poudres lyophilisées
  • environ 3 x 108 particules de E. coli or S. aureus par mg de solide et environ 2 x 107 particules de zymosan par mg de solide
  • Les conjugués peuvent être reconstitués dans le tampon de choix pour une utilisation dans les dosages de phagocytose
  • La fluorescence des conjugués BioParticles qui sont liés à la surface de la cellule (mais non internalisés) peut être éteinte par du bromure d’éthidium, du bleu de trypan ou d’autres extincteurs
  • En plus des applications cellulaires, les conjugués fluorescents BioParticles peuvent être efficaces en tant que références d’étalonnage par cytométrie en flux lors du tri des bactéries et des mutants de levures
  • Les petites particules peuvent également être des références utiles pour les études sur la diffusion de la lumière car leurs tailles et leurs formes diffèrent de façon caractéristique
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, endocytose, exocytose et phagocytose, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Conjugué Bioparticle
Type de colorant FITC (fluorescéine)
Forme Solide
pH 3 à 10
Gamme de produits BioParticles
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. cerevisiae