Learn More
Tamis moléculaire A4 (0,4 nm, 4 Å), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Spécification
Densité | 1.1 - 2.2 g/cm³ (20°C) |
Quantité | 1 kg |
CAS | 70955-01-0 |
Formule moléculaire | C20H25FN2O8 |
Numéro MDL | MFCD00131613 |
Synonyme | Linde 4 A |
Clé InChI | FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC |
Nom IUPAC | Acide 2-[2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanamido]-5-méthoxy-4-(méthoxycarbonyl)-3-méthyl-5-oxopentanoïque |
Poids moléculaire (g/mol) | 440.42 |