Learn More
Déshydrate au tamis moléculaire avec indicateur pour sécher les solvants, Solstice
Code produit 15636740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15636740 1 kg 1kg
15646740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15636740 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 698391KG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-04-2027
Ajouter au panier
BILLES, AVEC INDICATEUR POUR SÉCHAGE DES SOLVANTS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieve Dehydrate Fluka with indicator for drying solvents
Quantité 1 kg
CAS 7646-79-9, 1318-02-1
Numéro MDL MFCD00147630
Numéro UN UN3077