Learn More
Tamis moléculaire déshydratant avec indicateur pour le séchage des gaz, microbilles, Honeywell Fluka™
Code produit 15632930 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15632930 250 g 250g
15622930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15632930 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 28211250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Billes, avec indicateur pour le séchage des gaz
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieve Dehydrate Fluka With Indicator For Drying Gases
Densité 2g/cm
Conditionnement Bouteille en verre
Porosité 4
Quantité 250 g
CAS 1318-02-1, 10124-43-3
Numéro UN NONH for all modes of transport