Learn More
Tamis moléculaires 13X, maillage 4à 8, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10471431 500 g Flacon en verre 500g
10617162 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197305000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63231-69-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Molecular sieves 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 13X
Couleur Beige à marron
Note relative au nom 13X, 4 to 8 mesh
Poids volumétrique 600g/L min.
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle 1.5% max.
Quantité 500 g
Forme physique Billes