Learn More
Tamis moléculaires 13X, maillage 4à 8, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 13X |
| Couleur | Beige à marron |
| Note relative au nom | 13X, 4 to 8 mesh |
| Poids volumétrique | 600g/L min. |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Eau résiduelle | 1.5% max. |
| Quantité | 5 kg |
| Forme physique | Billes |