Learn More
Tamis moléculaires, 13X, 8 à 12 mailles, Honeywell Fluka™
Code produit 15601860 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15601860 1 kg 1kg
15611860 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15601860 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2086471KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Billes, 8 à 12 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Molecular sieves 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 13X
Dimensions de la maille 8 to 12mesh
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport