Learn More
Tamis moléculaires, 13X, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15642930 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15642930 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15642930 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2835921KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Poudre, taille moyenne de la pièce : ∼2 μm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 13X
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
CAS 63231-69-6
Formule linéaire Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numéro MDL MFCD00131613
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Molecular sieves 13X