Learn More
Tamis moléculaires, 13X, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 13X |
| Conditionnement | Tambour avec revêtement intérieur |
| Quantité | 5 kg |
| CAS | 63231-69-6 |
| Formule linéaire | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| Numéro MDL | MFCD00131613 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | Tamis moléculaires 13X |