Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 13X |
| Dimensions de la maille | 4 to 8mesh |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 5 kg |
| Forme physique | Billes |
| Formule linéaire | Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |