Learn More
Tamis moléculaires, 13X, granulés, Dia : 3,2 mm, Honeywell Fluka™
Code produit 15643970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15643970 1 kg Flacon poly 1kg
15653970 5 kg Tambour avec revêtement intérieur 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15643970 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3343591KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Granulés, 3,2 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Tamis moléculaires 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 13X
Conditionnement Flacon poly
Granulométrie Dia.: 3.2mm
Quantité 1 kg
Forme physique Granulés
Formule linéaire Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport