Learn More
Tamis moléculaires, 13X, granules, dia. : 3,2 mm, Solstice
Code produit 15653970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15653970 5 kg Tambour avec revêtement intérieur 5kg
15643970 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15653970 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3343595KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Granulés, 3,2 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63231-69-6
Numéro MDL MFCD00131613
Nom IUPAC Tamis moléculaires 13X
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 13X
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Granulométrie Diamètre : 3,2 mm
Quantité 5 kg
Forme physique Granulés
Formule linéaire Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport