Learn More
Tamis moléculaires, 3 Å, 4 à 8mesh, Solstice
Code produit 15671840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671840 5 kg 5kg
15661840 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15671840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2085745KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Billes, 4 à 8 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 3 Å
Dimensions de la maille 4 à 8 mailles
Quantité 5 kg
Formule linéaire KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport