Learn More
Tamis moléculaires, 3Å , 8 à 12 mesh, Honeywell Fluka™
Code produit 15681840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15681840 1 kg 1kg
15691840 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15681840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2085821KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Billes, 8 à 12 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 3 Å
Dimensions de la maille 8 to 12mesh
Quantité 1 kg
Formule linéaire KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport